3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Squaric acid, 1,2-Dihydroxy-3,4-cyclobutenedione, Quadratic acid, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Diketocyclobutenediol
154020050
154020250
154021000
ACRO154020050EA
75
EUR
ACRO154020050
ACRO154020250
ACRO154021000
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione 99%
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formula:
C₄H₂O₄ Peso molecolare: 114,06 g/mol Punto di fusione: 293 °C Densità: 1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001334 CAS Number: 2892-51-5 EINECS: 220-761-4 ADR: 8,II |
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |