Stampa…
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A18960.03 A18960.06 A18960.14
A18960.03EA 28.5 EUR
A18960.03 A18960.06 A18960.14
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Purity: 98% CAS No.: 2892-62-8 Molecular Formula: C12H18O4 Formula Weight: 226.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 155-158°/3mm Beilstein Reference: 1968189 MDL No.: MFCD00037150
Formula: C₁₂H₁₈O₄
Punto di ebollizione: 155…158 °C (3 mmHg)
Densità: 1,047
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037150
CAS Number: 2892-62-8