Methyl-3,4-diaminobenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 36692-49-6
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 2091675
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Punto di ebollizione: 319 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 105…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017098 CAS Number: 36692-49-6 |