Stampa…
3,4,5-Trihydroxybenzamide 98%, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
566039-25G 566039-5G
566039-25GEA 459 EUR
566039-25G 566039-5G
3,4,5-Trihydroxybenzamide 98%, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroxybenzamide
Formula: C₇H₇NO₄
Peso molecolare: 169.14 g/mol
Punto di ebollizione: 403
Punto di fusione: 224...229 °C (dec., lit.)
Temperatura di stoccaggio: Room Temperature
MDL Number: MFCD00014800
CAS Number: 618-73-5
EINECS: 210-561-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e480e4f2946ccbacbbb70e729a6fe84f06342709&vid=adb3e6951278ea1e3c2a99eb841dd95fd98d6f71&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance (Colour) White to Beige and Faint Brown to Brown
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 48.5 - 51.0 %
Nitrogen 8.0 - 8.5 %
Purity (HPLC) ≥97.5 %