3-(Methylthio)-1-propanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 505-10-2
Molecular Formula: CH3S(CH2)3OH
Formula Weight: 106.19
Flash Point: 90°(195°F)
Refractive Index: 1.4904
Boiling Point: 89-90°/13mm
MDL No.: MFCD00036560
Formula:
C₄H₁₀OS Punto di ebollizione: 89…90 °C (13 mmHg) Densità: 1,027 Flash Pt: 90 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036560 CAS Number: 505-10-2 EINECS: 208-004-6 |