Stampa…
β-Naphthoflavone 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
128170010 128170050
ACRO128170010EA 50 EUR
ACRO128170010 ACRO128170050
β-Naphthoflavone 99+%
β-Naphthoflavone
Formula: C₁₉H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 461 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162…164 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004986
CAS Number: 6051-87-2
EINECS: 227-958-4
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
HPLC ≥99.0 %