Stampa…
β-Naphthoflavone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A18543.03 A18543.06
A18543.03EA 31.2 EUR
A18543.03 A18543.06
β-Naphthoflavone ≥98%
β-Naphthoflavone
Purity: 98+% CAS No.: 6051-87-2 Molecular Formula: C19H12O2 Formula Weight: 272.31 Odour: Odourless Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 18991 MDL No.: MFCD00004986
Formula: C₁₉H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 461 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162…166 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004986
CAS Number: 6051-87-2
EINECS: 227-958-4