Stampa…
α-Naphthoflavone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Phenyl-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one, 7,8-Benzoflavone
A18542.06 A18542.14
A18542.06EA 67.5 EUR
A18542.06 A18542.14
α-Naphthoflavone ≥97%
α-Naphthoflavone
Purity: 97% CAS No.: 604-59-1 Molecular Formula: C19H12O2 Formula Weight: 272.31 Odour: Odourless Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 210862 MDL No.: MFCD00004985
Formula: C₁₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 272,3 g/mol
Punto di ebollizione: 431 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004985
CAS Number: 604-59-1
EINECS: 210-071-1