Baicalein ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 491-67-8
Molecular Formula: C15H10O5
Formula Weight: 270.24
Melting Point: 268-270°
Beilstein Reference: 272683
Merck Reference: 14,942
MDL No.: MFCD00017459
Formula:
C₁₅H₁₀O₅ Punto di fusione: 268…270 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017459 CAS Number: 491-67-8 Merck Index: 14,942 |