2-Nitrobenzenesulphonamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A15689.06
A15689.09
A15689.14
A15689.22
A15689.06EA
54.7
EUR
A15689.06
A15689.09
A15689.14
A15689.22
2-Nitrobenzenesulphonamide ≥98%
2-Nitrobenzenesulphonamide
Purity: 98+%
CAS No.: 5455-59-4
Molecular Formula: C6H6N2O4S
Formula Weight: 202.19
Melting Point: 188-194°
Beilstein Reference: 2214215
Formula:
C₆H₆N₂O₄S Peso molecolare: 202,19 g/mol Punto di fusione: 188…194 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009807 CAS Number: 5455-59-4 |