2-Nitrobenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 610-15-1
Molecular Formula: C7H6N2O3
Formula Weight: 166.14
Melting Point: 174-178°
Boiling Point: 317°
MDL No.: MFCD00007976
Formula:
C₇H₆N₂O₃ Punto di ebollizione: 317 °C Punto di fusione: 174…178 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007976 CAS Number: 610-15-1 EINECS: 210-208-5 |