Stampa…
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 2-Methyl-5-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A14760.14 A14760.06
A14760.14EA 197 EUR
A14760.14 A14760.06
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 121-02-8 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.65 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 135-137°/0.7mm Beilstein Reference: 2697079 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051695
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Peso molecolare: 235,65 g/mol
Punto di ebollizione: 135…137 °C (0,7 mmHg)
Punto di fusione: 42…46 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051695
CAS Number: 121-02-8
EINECS: 204-444-8
UN: 3261
ADR: 8,II