2-Methyl-4(5)-nitroimidazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 696-23-1
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 251-254°
Beilstein Reference: 4032
Formula:
C₄H₅N₃O Punto di fusione: 251…254 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005191 CAS Number: 696-23-1 EINECS: 211-790-3 |