Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₇H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 187 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –45 °C Densità: 1,01 g/cm³ Flash Pt: 62 °C |
MDL Number:
MFCD00009164 CAS Number: 609-14-3 EINECS: 210-179-9 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1 % (K.F.) |
GC | ≥94 % |