Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 609-14-3
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Ester-like
Melting Point: -45°
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 1071742
MDL No.: MFCD00009164
Formula:
C₇H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 185 °C Punto di fusione: –45 °C Densità: 1,019 Flash Pt: 62 °C (143 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009164 CAS Number: 609-14-3 EINECS: 210-179-9 |