2-Methoxythiobenzamide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 42590-97-6
Molecular Formula: C8H9NOS
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 109-113°
MDL No.: MFCD04973324
Formula:
C₈H₉NOS Punto di fusione: 109…113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973324 CAS Number: 42590-97-6 |