Stampa…
2-Mercaptoimidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Imidazole-2-thiol, 2-Mercapto-1H-imidazole
L01346.03 L01346.06 L01346.14
L01346.03EA 47.6 EUR
L01346.03 L01346.06 L01346.14
2-Mercaptoimidazole ≥98%
2-Mercaptoimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 872-35-5 Molecular Formula: C3H4N2S Formula Weight: 100.14 Melting Point: 222-227° Beilstein Reference: 105775
Formula: C₃H₄N₂S
Peso molecolare: 100,14 g/mol
Punto di fusione: 222…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005188
CAS Number: 872-35-5
EINECS: 212-823-4