Stampa…
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
275370250 275370050
ACRO275370250EA 103 EUR
ACRO275370250 ACRO275370050
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole 99+%
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Formula: C₈H₈N₂OS
Punto di ebollizione: 400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 255…262 °C
MDL Number: MFCD00134581
CAS Number: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 260 °C
HPLC ≥99.0 %