Stampa…
2-Iodo-1-methylimidazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
H51862.MD H51862.03
H51862.MDEA 80.6 EUR
H51862.MD H51862.03
2-Iodo-1-methylimidazole ≥97%
2-Iodo-1-methylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 37067-95-1 Molecular Formula: C4H5IN2 Formula Weight: 208.00 Melting Point: 79-82° MDL No.: MFCD00661606
Formula: C₄H₅IN₂
Peso molecolare: 208 g/mol
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661606
CAS Number: 37067-95-1