Stampa…
2-Hydroxycarbazole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27765.14 H27765.06
H27765.14EA 637 EUR
H27765.14 H27765.06
2-Hydroxycarbazole ≥97%
2-Hydroxycarbazole
Purity: 97% CAS No.: 86-79-3 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Odour: Odourless Melting Point: 262-273° MDL No.: MFCD00004962
Formula: C₁₂H₉NO
Punto di fusione: 262…273 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004962
CAS Number: 86-79-3
EINECS: 201-699-7