Stampa…
2-Hydroxybenzimidazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Benzimidazolinone, 2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-1H-benzimidazole
120970250 120971000 120970050
ACRO120970250EA 79.3 EUR
ACRO120970250 ACRO120971000 ACRO120970050
2-Hydroxybenzimidazole 97%
2-Hydroxybenzimidazole
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,14 g/mol
Punto di fusione: 314…316 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00127894
CAS Number: 615-16-7
EINECS: 210-412-4
UN: 2811
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥94 %