Stampa…
2-Hydroxybenzimidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A18324.09 A18324.18 A18324.22 A18324.30
A18324.09EA 37.5 EUR
A18324.09 A18324.18 A18324.22 A18324.30
2-Hydroxybenzimidazole ≥98%
2-Hydroxybenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 615-16-7 Molecular Formula: C7H6N2O Formula Weight: 134.14 Melting Point: 314-316° Beilstein Reference: 119866
Formula: C₇H₆N₂O
Punto di fusione: 314…316 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127894
CAS Number: 615-16-7
EINECS: 210-412-4