Stampa…
Furan-2-boronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Furan-2-ylboronic acid
359390010 359390100
ACRO359390010EA 52.3 EUR
ACRO359390010 ACRO359390100
Furan-2-boronic acid 97%
Furan-2-boronic acid
Formula: C₄H₅BO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00799544
CAS Number: 13331-23-2
Visualizza i codici
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %