Stampa…
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19233.03 L19233.06
L19233.03EA 74.2 EUR
L19233.03 L19233.06
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 27996-87-8 Molecular Formula: C7H4FNO3 Formula Weight: 169.11 Melting Point: 57-59° Beilstein Reference: 1950329
Formula: C₇H₄FNO₃
Peso molecolare: 169,11 g/mol
Punto di fusione: 57…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042298
CAS Number: 27996-87-8