2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 367-83-9
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
MDL No.: MFCD00272566
Formula:
C₈H₇FO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00272566 CAS Number: 367-83-9 |