2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 146137-76-0
Molecular Formula: C7H4FlO
Formula Weight: 250.01
Melting Point: 42-46°
MDL No.: MFCD03093999
Formula:
C₇H₄FIO Punto di fusione: 42…46 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093999 CAS Number: 146137-76-0 |