Stampa…
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-p-tolylaldehyde, 2-Fluoro-4-tolualdehyde, 2-Fluoro-p-tolualdehyde
H26626.03 H26626.06
H26626.03EA 88.7 EUR
H26626.03 H26626.06
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 146137-80-6 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Refractive Index: 1.5240
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094325
CAS Number: 146137-80-6