Ethyl-2-ethylacetoacetate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 607-97-6
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 83-85°/10mm
Beilstein Reference: 636286
MDL No.: MFCD00039898
Formula:
C₈H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 83…85 °C (10 mmHg) Densità: 1,009 Flash Pt: 77 °C (170 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039898 CAS Number: 607-97-6 EINECS: 210-151-6 |