Stampa…
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
A13084.0C A13084.0E A13084.36
A13084.0CEA 336 EUR
A13084.0C A13084.0E A13084.36
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Purity: 98% CAS No.: 77-99-6 Molecular Formula: C6H14O3 Formula Weight: 134.18 Flash Point: 172°(341°F) Melting Point: 59-60° Boiling Point: 296-298° Beilstein Reference: 1698309 MDL No.: MFCD00004694
Formula: C₆H₁₄O₃
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 296…298 °C
Punto di fusione: 59…60 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 172 °C (341 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004694
CAS Number: 77-99-6
EINECS: 201-074-9