Stampa…
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
164650010 164650025 164655000 164650100
ACRO164650010EA 50.1 EUR
ACRO164650010 ACRO164650025 ACRO164655000 ACRO164650100
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane 98%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Formula: C₆H₁₄O₃
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C (,7hPa)
Punto di fusione: 56…60 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004694
CAS Number: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
Visualizza i codici
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥57 °C
Water ≤0.1 %
Ash ≤0.0015 %
Acidity ≤0.002 % (as Formic acid)
Hydroxyl value ≥1235 mg KOH/g