Stampa…
2-Etilesan-1,3-diolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ottileneglicole
118510010 118512500
ACRO118510010EA 92.1 EUR
ACRO118510010 ACRO118512500
2-Etilesan-1,3-diolo 99%
2-Etilesan-1,3-diolo
Formula: C₈H₁₈O₂
Peso molecolare: 146,23 g/mol
Punto di ebollizione: 244 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,9422 g/cm³
Flash Pt: 136 °C
MDL Number: MFCD00004578
CAS Number: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4525 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.05 mg KOH/g