Stampa…
2-Etilesan-1,3-diolo ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ottileneglicole
A10898.AP A10898.0D A10898.0F
A10898.APEA 45.2 EUR
A10898.AP A10898.0D A10898.0F
2-Etilesan-1,3-diolo ≥97%
2-Etilesan-1,3-diolo
Purity: 97% CAS No.: 94-96-2 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 241-249° MDL No.: MFCD00004578
Formula: C₈H₁₈O₂
Peso molecolare: 146,23 g/mol
Punto di ebollizione: 241…249 °C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004578
CAS Number: 94-96-2
EINECS: 202-377-9