2-Acetyl-5-methylfuran ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-79-9
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 100-101°/25mm
Beilstein Reference: 110853
MDL No.: MFCD00003243
Formula:
C₇H₈O₂ Peso molecolare: 124,14 g/mol Punto di ebollizione: 100…101 °C (25 mmHg) Densità: 1,068 Flash Pt: 80 °C (176 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003243 CAS Number: 1193-79-9 EINECS: 214-779-1 |