Stampa…
2-Acetyl-1-naphthol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
195000250 195000050
ACRO195000250EA 62.7 EUR
ACRO195000250 ACRO195000050
2-Acetyl-1-naphthol 99%
2-Acetyl-1-naphthol
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 110…115 °C (0,5 mmHg)
Punto di fusione: 97…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003963
CAS Number: 711-79-5
EINECS: 211-918-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %