Stampa…
2-Acetyl-1-naphthol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1'-Hydroxy-2'-acetonaphthone, 1-(1-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-Hydroxy-2-acetonaphthone
A19532.14 A19532.22
A19532.14EA 63.3 EUR
A19532.14 A19532.22
2-Acetyl-1-naphthol ≥99%
2-Acetyl-1-naphthol
Purity: 99% CAS No.: 711-79-5 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 1868084
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 110…115 °C (0,5 mmHg)
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003963
CAS Number: 711-79-5
EINECS: 211-918-8