Stampa…
2-Furonitrile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Cyanofuran
170430050 170430250
ACRO170430050EA 68.3 EUR
ACRO170430050 ACRO170430250
2-Furonitrile 99%
2-Furonitrile
Formula: C₅H₃NO
Punto di ebollizione: 146 °C (1013 hPa)
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 35 °C
MDL Number: MFCD00003223
CAS Number: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %