5-Nitro-2-furonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5-Nitrofuran-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-nitrofuran
L10486.06
L10486.14
L10486.06EA
83.3
EUR
L10486.06
L10486.14
5-Nitro-2-furonitrile ≥97%
5-Nitro-2-furonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 59-82-5
Molecular Formula: C5H2N2O3
Formula Weight: 138.08
Melting Point: 61-64°
Beilstein Reference: 123933
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00082647
Formula:
C₅H₂N₂O₃ Peso molecolare: 138,08 g/mol Punto di fusione: 61…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082647 CAS Number: 59-82-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |