2-Cyano-4-methylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Methylpyridine-2-carbonitrile, 4-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-γ-picoline, 2-Cyano-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1620-76-4
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 85-88°
Boiling Point: 145-148°/38mm
Beilstein Reference: 110753
MDL No.: MFCD00128868
Formula:
C₇H₆N₂ Peso molecolare: 118,14 g/mol Punto di ebollizione: 145…148 °C (38 mmHg) Punto di fusione: 85…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128868 CAS Number: 1620-76-4 |