Stampa…
2-Cyano-3-methylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylpyridine-2-carbonitrile, 3-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-β-picoline, 2-Cyano-3-picoline
L19456.06 L19456.14 L19456.22
L19456.06EA 36.9 EUR
L19456.06 L19456.14 L19456.22
2-Cyano-3-methylpyridine ≥98%
2-Cyano-3-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 20970-75-6 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 141°/38mm Beilstein Reference: 112001 MDL No.: MFCD00190585
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di ebollizione: 141 °C (38 mmHg)
Punto di fusione: 84…87 °C
Flash Pt: 115 °C (239 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190585
CAS Number: 20970-75-6
EINECS: 244-131-3