Stampa…
2-Chloroethanesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
404610250 404610050
ACRO404610250EA 72.2 EUR
ACRO404610250 ACRO404610050
2-Chloroethanesulphonyl chloride 95%
2-Chloroethanesulphonyl chloride
Formula: C₂H₄Cl₂O₂S
Punto di ebollizione: 78 °C (9 mmHg)
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 1,55 g/cm³
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007461
CAS Number: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)