Stampa…
2-Chloroethanesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-Chloroethyl)sulphonyl chloride
A15377.30 A15377.09 A15377.18 A15377.22
A15377.30EA 659 EUR
A15377.30 A15377.09 A15377.18 A15377.22
2-Chloroethanesulphonyl chloride ≥98%
2-Chloroethanesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 1622-32-8 Molecular Formula: C2H4Cl2O2S Formula Weight: 163.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4915 Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 1751202 UN No.: 3390 MDL No.: MFCD00007461
Formula: C₂H₄Cl₂O₂S
Peso molecolare: 163,02 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 1,560
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00007461
CAS Number: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1
ADR: 6.1,I