Stampa…
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H50107.03 H50107.06
H50107.03EA 122 EUR
H50107.03 H50107.06
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Purity: 95% CAS No.: 153034-88-9 Molecular Formula: C6H5ClIN Formula Weight: 253.47 Melting Point: 106-107° MDL No.: MFCD03095293
Formula: C₆H₅ClIN
Punto di fusione: 106…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095293
CAS Number: 153034-88-9