Ethyl-2-chloroacetoacetate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 609-15-4
Molecular Formula: C6H9ClO3
Formula Weight: 164.59
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.4425
Melting Point:
Formula:
C₆H₉ClO₃ Punto di ebollizione: 200 °C Punto di fusione: < –80 °C Densità: 1,182 Flash Pt: 54 °C (180 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009141 CAS Number: 609-15-4 EINECS: 210-180-4 UN: 3272 ADR: 3,III |