Stampa…
Acetonitrile, anidro (max. 0,0010% H2O) ≥99.8%
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83676.230EA 130 EUR
83676.230 83676.290 83676.269
Acetonitrile, anidro (max. 0,0010% H2O) ≥99.8%
Acetonitrile
Bottiglia con tappo con setto perforabile con sei fori riutilizzabili
Formula: H₃CCN
Punto di ebollizione: 81,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45,7 °C
Densità: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 2 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (calcolato su sostanza essiccata) Min. 99,8 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Residuo all'evaporazione Max. 0,0005 %
Acqua Max. 10 ppm