2-Chloro-1-methylpyridinium iodide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 14338-32-0
Molecular Formula: C6H7ClIN
Formula Weight: 255.49
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3572320
Merck Reference: 14,6301
MDL No.: MFCD00011984
Formula:
C₆H₇ClIN Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011984 CAS Number: 14338-32-0 EINECS: 238-288-7 Merck Index: 14,6301 |