Stampa…
6-Bromo-m-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32927.03 H32927.06
H32927.03EA 45.8 EUR
H32927.03 H32927.06
6-Bromo-m-toluic acid ≥98%
6-Bromo-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 6967-82-4 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 MDL No.: MFCD00079722
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079722
CAS Number: 6967-82-4