2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H26109.MD
H26109.03
H26109.MDEA
24.7
EUR
H26109.MD
H26109.03
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 102684-91-3
Molecular Formula: C8H4BrF3O
Formula Weight: 253.02
Refractive Index: 1.511
Formula:
C₈H₄BrF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973760 CAS Number: 102684-91-3 |