Stampa…
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L19713.03 L19713.06
L19713.03EA 47.4 EUR
L19713.03 L19713.06
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 351003-45-7 Molecular Formula: C6H3BrClFO2S Formula Weight: 273.51 Refractive Index: 1.5780 Boiling Point: 264-265° UN No.: 2920 MDL No.: MFCD03094149
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Peso molecolare: 273,51 g/mol
Punto di ebollizione: 264…265 °C
Densità: 1,870
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094149
CAS Number: 351003-45-7
UN: 2920
ADR: 8,II