2-Bromo-4,5-dichloroimidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 16076-27-0
Molecular Formula: C3HBrCl2N2
Formula Weight: 215.87
Odour: Odourless
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 606732
MDL No.: MFCD00067894
Formula:
C₃HBrCl₂N₂ Punto di fusione: ∼ 215 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067894 CAS Number: 16076-27-0 |