Stampa…
2-Adamantylamine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17140.03 A17140.06 A17140.14
A17140.03EA 24.4 EUR
A17140.03 A17140.06 A17140.14
2-Adamantylamine hydrochloride ≥98%
2-Adamantylamine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 10523-68-9 Molecular Formula: C10H17N.HCl Formula Weight: 187.71 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4297901
Formula: C₁₀H₁₈ClN
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074743
CAS Number: 10523-68-9
EINECS: 234-074-2